Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Economy-flaskor med bred mun och förslutning
Description
Utför lätta, allmänna applikationer där tyngre flaskor inte krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Economy-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa flaskor är lätta versioner av originalet Nalgene flaska av labbkvalitet. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Ekonomisk och återvinningsbar
- Genomskinlig för enkel visning av vätskenivåer
- Foderfria lock för läckagesäkra† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
- Autoklaveringsbar
Innehåller:
Skruvförslutningar av polypropen
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med bred mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 72 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.