Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ NP80 Nano-volym och kyvett UV-VIS-spektrofotometer
Produktkod. p-7161466 Handla allt Implen Produkter
Modell:
NP80-Mobile
NP80-Touch
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15485824
Brand: Implen™ NP80Touch
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Implen NanoPhotometer™ NP80 UV/Vis-spektrofotometer för NanoVolume och kyvettillämpningar. Kvantifiera DNA, RNA, proteiner och skanna andra prover inom några sekunder.
Den flexibla Implen NanoPhotometer™ NP80 UV/VIS-spektrofotometern erbjuder både kyvett- och nanovolymmätningar. Den tillhandahåller fullständig skanningsdata från 200 - 900 nm för olika Life Science-tillämpningar som kvantifiering av nukleinsyror, proteiner eller cellodlingar. Den fristående designen med en integrerad pekskärm och liten yta gör den idealisk för labbänk.
Störande ytspännings- och avdunstningseffekter elimineras på grund av komprimeringen av provet. Ingen omkalibrering krävs under hela livslängden. CFR21-programvara som tillval är tillgänglig för 21 CFR Part 11-överensstämmelse för GxP-miljö.
  • Detektionsområde dsDNA 1 ng/μl - 16 500 ng/μl
  • Detektionsområde BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Minsta provstorlek 0,3 μl
  • Skanningsområde 200 - 900 nm
  • Kyvettprestanda 0 - 2,6 A
  • Integrerad Vortex för rör upp till 2,0 ml
  • Mättid för fullt skanningsområde: 2,5 - 4,0 sekunder
  • Förprogrammerade tillämpningar för (märkta) nukleinsyror (DNA, RNA, oligo), (märkta) proteiner, proteinanalyser (Bradford, BCA, Lowry), kinetik, OD600 och manuella metoder
  • Auto Sample-funktionen startar automatiskt när provarmen stängs
  • Omkalibreringsfri tack vare True Path Technology™
  • Oberoende av provets ytspänning tack vare Sample Compression Technology™
  • Sample Control™ och Blank Control™ för analys av provkvalitet och identifiering av föroreningar
  • Kontrollalternativ: Ombord med inbyggd 7 tum. Pekskärm, dator och surfplatta
  • In-& utgångsportar 2x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • 21 CFR del 11-kompatibel programvara (tillval)
  • Inbyggd filserver
  • LIMS-integration genom REST API
  • Tillverkad i Tyskland
Specifica
Absorbansnoggrannhet < 1,75 % vid 0,7 A vid 280 nm av avläsningen
Absorbansintervall 0,02 till 330 A NanoVolume, 0 till 2,6 A kyvett
Strålens centrumhöjd 8.5 mm
Anslutningar 2x USB A, USB B, Ethernet, WiFi
Detektortyp 3648-element CCD-array
Visa 7 tum Handskkompatibel pekskärm, 1024 x 600 pixlar
Mått (L x B x H) 20 x 20 x 12 cm
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Spektral bandbredd <1.8 nm
Spänning 90/250 V
Våglängdsområde 200 till 900 nm
För användning med (applikation) Nukleinsyror, protein-UV, proteinanalyser, kinetik, OD600, våglängd, vågskanning, standardkurva, absorbanskvot, koncentration, anpassad
Inkluderar Strömförsörjning, USB-kabel, dammskydd, programvara& Manuell
Mätområde 1 till 16 500 ng/μl
Mätningstid 2,5 till 4,0 sek
Modell NP80-Touch
Antal prover 1
Driftstemperatur 37 °C ± 0,5 °C Kyvett
Väglängd 0,67 och 0,07 mm
Processor Linux-baserad NPOS
Samplingsvolym (metrisk) 0,3 till 2 μl
Stray Light < 0,5 % vid 240 nm med NaI
Systemkrav Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bitar); OS X, iOS; Android OS
Våglängdsnoggrannhet ± 0,75 nm
Vikt (metrisk) 5 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato