Läs mer
Cytiva HAFFA Nanosep™ Centrifugalanordningar för nukleinsyraisolering
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
Låt inte överblivna reagenser gå till spillo, använd dem med nukleinsyran Binding™ universell spinnenhet. Denna centrifugalanordning kan också användas med buffertar som är beredda internt eller säljs. En mängd olika protokoll finns att ladda ner för olika utgångsmaterial.
Nedströmsapplikationer:
Renat plasmid-DNA
- Restriktionssmältning
- Kloning
- Sanger-sekvensering
Renat genomiskt DNA
- qPCR
- Nästa generations sekvensering
Renat totalt RNA
- RT-PCR
- cDNA-bibliotekskonstruktion
Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EFA: 0,3 cm 2 |
| Material (membran) | Glasfiber |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inkluderar | 24/förpackning |
| Volym (metrisk) | 50 till 500μ L |