Läs mer
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordningar med Omega™ Membran
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
500/förpackning
Färg:
Blått
Grå
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- Enkel, pålitlig, koncentrerad och avsaltning av 50 till 500μ L prover
- Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Beskrivning | EFA: 0,3 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inkluderar | 24/förpackning |
| Volym (metrisk) | 50 till 500μ L (prov) |