Läs mer
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordningar med wwPTFE-membran
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderar:
100/Pk.
500/Pk.
Beskrivning
- Enkel, pålitlig, koncentrerad och avsaltning av 50 till 500μ L prover
- Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | EFA: 0,3 cm 2 |
| Material (membran) | PTFE (hydrofil) |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inkluderar | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 50 till 500μ L (prov) |