Läs mer
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugalenheter med Bio-Inert™ Membran
Produktkod. 17144801
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
500/förpackning
Produktkod. 17144801
Brand: Cytiva ODM45C35
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Nanosep™ enheter för att koncentrera, rena och avsalta peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA och RNA.
  • Enkel, pålitlig, koncentrerad och avsaltning av 50 till 500μ L prover
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vildbär
Beskrivning EFA: 0,3 cm 2
Material (membran) Bio-Inert (modifierad nylon)
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Material för hölje Polypropen
Inkluderar 500/förpackning
Volym (metrisk) 50 till 500μ L (prov)