Läs mer
Naproxennatrium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11955131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11955131
Brand: Thermo Scientific Acros 436710050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26159-34-2
Molekylformel C14H13NaO3
Molekylvikt (g/mol) 252.25
MDL-nummer MFCD00058507
InChI-nyckel CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Synonym naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
PubChem CID 23681059
ChEBI CHEBI:7477
IUPAC-namn natrium;(2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-yl)propanoat
LEDER [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naproxen sodium
Smältpunkt 259.0°C to 262.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,6499
Formel vikt 252.24
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naproxen sodium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium(-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.