Läs mer
Buerkle™ Reagensflaska med smal hals
Produktkod. 10074170 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höjd (metrisk):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10074170
Brand: Buerkle™ 03400100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universalflaskor för förvaring, packning, provtagning, provtagning och transport av vätskor.
  • HDPE, transparent
  • PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reagensflaska
Material HDPE
Inkluderar Förseglingssäkert blått skruvlock av polypropen
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Lämplig för viskösa oljor
Höjd (metrisk) 108 mm
Längd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 45 mm