Läs mer
Whirl-Pak™ Provtagningssats för kött och fjäderfäkroppar (18 oz.) med PE-handskar och buffert
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16871590 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Kapacitet (metrisk):
532 ml
Produktkod. 16871590
Brand: Whirl-Pak™ B01324WA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för provtagning av kött- och kalkonkroppar för att testa förekomsten av E.coli.
  • Ett par handskar (storlek: L), sterila polyetenhandskar
  • 25 mL buffrat peptonvatten (utgångsdatum markerat på kartongen)
  • Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ väska
  • Två sterila engångsmallar, en för köttkroppar (10 x 10 cm) och en för kalkoner (5 x 10 cm)
  • Engångsmall eliminerar behovet av att sanera återanvändbara mallar, vilket sparar tid och pengar och gör det lättare att transportera mallen till slaktkroppen
  • Mallar formas efter slaktkroppens konturer, vilket gör det lättare att svabba inom det önskade området
  • Handskar och mallar är förpackade tillsammans i en förseglad plastpåse som har en perforering för enkel öppning
Beställningsinfo
Box med 25 kit
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 18 oz.
Kapacitet (metrisk) 532 ml
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Rensa med White Block
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Provtagning av slaktkroppar av kött och fjäderfä
Inkluderar Ett par handskar (storlek: L), sterila polyetenhandskar; 25 mL buffrat peptonvatten (utgångsdatum markerat på kartongen); Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ väska; Två sterila engångsmallar, en för köttkroppar (10 x 10 cm) och en för kalkoner (5 x 10 cm)
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Fyll volym 18 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 25/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Kvantitet 25/Pk.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 4,25 tum
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Produkttyp Provpåse med märkningsområde