Läs mer
Whirl-Pak™ Standard provpåsar
Handla allt Whirl-Pak Produkter
Mått (L x B):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18 x 9,5 cm
18,5 x 7,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 15 cm
30 x 19 cm
30,5 x 12,5 cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Tjocklek (engelska):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Kapacitet (engelska):
1 uns
2 oz.
4 oz.
4 uns
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttyp:
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Har punkteringssäkra flikar för skydd mot skador på grund av utskjutande trådände. Lättstängda påsar är idealiska för provtagning och produktanalys. Finns i vanligt eller skrivformat.
- Transparenta polyetenpåsar
- Att virvla eller vika påsen tre gånger och säkra med stängningsflikarna skapar en läckagesäker provtagningsbehållare
- Gassteriliserad, med dokumentation tillgänglig
- Dragflikar hjälper till att förhindra kontaminering från fingerkontakt vid öppning
- Skrivpåsar har ett område som accepterar kulspetspenna eller penna
- Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst; inklusive flytande kväve - noggrann hantering krävs efter frysning
- Tjocklek, 2,25 till 4 mil
- RNas, DNas, pryogen och BPH fri
- Följ regulatoriska och industriella krav från EPA, FDA, HACCP och USDA
- Påsar bör inte användas vid temperaturer över 180 °F (82 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skriv-på-stil |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 18 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 532 mL |
| Förslutningstyp | Stängande flik |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek (metrisk) | 0.064 mm |
| Visa mer |