Läs mer
Whirl-Pak™ Write-On Scoop steril provpåse
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16499930 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Kapacitet (metrisk):
523 ml
Produktkod. 16499930
Brand: Whirl-Pak™ B01350WA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
En steril skopa som redan finns inuti påsen eliminerar behovet av att bära två föremål för att samla ett prov och minimerar kontaminering.
Steril skopa finns redan inuti påsen, vilket eliminerar behovet av att bära två föremål för att samla in provet och minimerar kontaminering. De 2 oz. (60 cc) polypropenskopa mäter 7 tum. (18,5 cm) lång.
Kapaciteten mäts i fluid ounces när påsen är stängd och fliken viks tre gånger. Volym och dimensioner är ungefärliga, påsar bör inte användas vid temperaturer över 180 F (°82 °C). Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst, även flytande kväve temperaturer ner till -°346 F (-210 °C) - noggrann hantering krävs efter frysning. Alla påsar steriliseras efter tillverkning.
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 18 oz.
Kapacitet (metrisk) 523 ml
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Rensa med White Block
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.064 mm
Fyll volym 18 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 50/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 2,50 mil
Mått (L x B) 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tum)
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Produkttyp Provpåse