Läs mer
Thermo Scientific™ National Assembled Standard öppningsflaska, lock och Septum Kit
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Fenol
Polypropen
Polypropen, flänsad
Polypropylen, flänsad
Septum:
PTFE-
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon/PTFE
PTFE/silikon
PTFE/silikon (0,75 mil)
Förpackningstyp:
Förvaringsbricka
Polybag
Polypåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
- Förpackad i praktiska ampullbrickor med genomskinliga lock eller i ekonomiska polypåsar
- Flaskorna är staplingsbara för enkel förvaring
- Alla lock är tillverkade av ny polypropen om inget annat anges
Innehåller:
100 injektionsflaskor med förmonterade lock och septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Färg (sigill) | Gult |
| Beskrivning | bärnstensfärgat glas; ID-lapp; PP svart mössa; Röd PTFE/vit silikonseptum; i förvaringsfacket |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/silikon (0,75 mil) |
| Förpackningstyp | Förvaringsbricka |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Polypropen, flänsad |
| Visa mer |