Läs mer
Thermo Scientific™ National Assembled Standard öppningsflaska, lock och Septum Kit
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Fenol
Polypropen
Polypropen, flänsad
Polypropylen, flänsad
Septum:
PTFE-
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon/PTFE
PTFE/silikon
PTFE/silikon (0,75 mil)
Förpackningstyp:
Förvaringsbricka
Polybag
Polypåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
- Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
- Vial trays are stackable for easy storage
- All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes:
100 vials with pre-attached caps and septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Black |
| Färg (sigill) | White |
| Beskrivning | Amber Gkass; PP Black Cap; White PTFE septum; in polybag |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glass, PTFE |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE- |
| Förpackningstyp | Polypåse |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Polypropen |
| Visa mer |