Läs mer
Thermo Scientific™ National Assembled Standard öppningsflaska, lock och Septum Kit
Produktkod. 11995683
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Fenol
Polypropen
Polypropen, flänsad
Polypropylen, flänsad
Septum:
PTFE-
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon/PTFE
PTFE/silikon (0,75 mil)
Förpackningstyp:
Förvaringsbricka
Polybag
Polypåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11995683
Brand: Thermo Scientific™ C401357A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes: 
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Black
Färg (sigill) Red/White
Beskrivning Amber Glass; PP Black Cap; Red PTFE/White Silicone septum; in storage tray
Färg Bärnsten
Material Glass, PTFE, Silicone
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silikon
Förpackningstyp Förvaringsbricka
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Polypropylen, flänsad
Stängningsstorlek 8-425