Läs mer
Thermo Scientific™ Assembled Target™ 10-425 Caps and Septa
Beskrivning
Minimera kontaminering från hantering med bekvämt Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
- Förvaringslocket har en solid topp och förinsatt PTFE-skivfoder
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Naturlig; Septa: Integral gjuten polypropen |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Septum | Integral gjuten polypropen |
| Produktlinje | Nationellt samlat mål |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 10 mm |
| För användning med (utrustning) | 10-425 Flaskor med skruvgänga |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.