Läs mer
Thermo Scientific™ Assembled Target™ 10-425 Caps and Septa
Beskrivning
Minimera kontaminering från hantering med bekvämt Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Yellow; Septa: Red PTFE/White Silicone |
| Färg | Gult |
| Material | PTFE, Silicone, Polypropylene |
| Septum | Röd PTFE/Vit silikon |
| Produktlinje | National Assembled Target |
| Typ | Screw Cap |
| Stängningsstorlek | 10 mm |
| För användning med (utrustning) | 10-425 Screw Thread Vials |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.