Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers och Decrimpers för renrum
Produktkod. 15217308
Storlek:
11 mm
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Typ:
Manuell decrimper
Precision Crimper
Produktkod. 15217308
Brand: Thermo Scientific™ C4020100SS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador.
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder rostfritt stål Thermo Scientific™ National Manual Crimpers och Decrimpers.
Crimpers provide a reproducible, secure vial closure; decrimpers allow easy removal of aluminum seals without breakage.
  • Stainless steel construction
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Manual Crimper
Antal per förpackning 1 Ea.
För användning med (utrustning) Chromatography, Serum Vial
Storlek 20 mm
För användning med (applikation) Industrial Chromatography
Produktlinje National
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.