Läs mer
NATRIUMHYPOKLORIT 15% 5LSegregation: Away from acids.
Brand: Scharlab SO0436005P
NATRIUMHYPOKLORIT 15% 5LSegregation: Away from acids.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Natriumhypokloritlösning 15% w/v puriss
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hypochlorite