Läs mer
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftssterilisator med SingleDISPLAY
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
- SingleDISPLAY tillhandahåller adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplöst TFT-färgskärm
- Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
- Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
- Tre fritt valbara temperaturvärden
- Justera temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftluckans läge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, cUL, DVE, EAC |
| Kapacitet (metrisk) | 749 l |
| Typ | Naturlig varmluftssterilisator |
| Visa | TFT |
| För användning med (applikation) | Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering |
| Inkluderar | Fungerar kalibreringscertifikat för 160 °C |
| Material | Rostfritt stål, stål |
| Modell | SN750 |
| Mått (L x B x H) | 1224 x 1720 x 784 mm |
| Längd (metrisk) | 784 mm |
| Visa mer |