Läs mer
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftssterilisator med SingleDISPLAY
Produktkod. 12885843 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12885843
Brand: Memmert™ SN75
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterilisera en mängd olika behållare och instrument med denna varmluftssterilisator. Memmert™ Naturliga varmluftssterilisatorer med SingleDISPLAY tillåter justering av förvärmd friskluftsblandning med luftventilkontroll i steg om 10 %. Säkrare än desinfektion.
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • SingleDISPLAY tillhandahåller adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplöst TFT-färgskärm
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
  • Tre fritt valbara temperaturvärden
  • Justera temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftluckans läge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC
Kapacitet (metrisk) 74 l
Typ Naturlig varmluftssterilisator
Visa TFT
För användning med (applikation) Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering
Inkluderar Fungerar kalibreringscertifikat
Material Rostfritt stål
Modell SN75
Mått (L x B x H) 585 x 944 x 514 mm
Längd (metrisk) 514 mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 944 mm
Höjd (metrisk) interiör 560 mm
Djup (metriskt) 514 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 66 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1800/2500 W
Frekvens 50/60 Hz