Läs mer
Memmert™ Naturlig konvektion standardinkubator med enkel skärm och pekskärm, 449 l, rostfritt stål
Handla allt Memmert ProdukterBeskrivning
En rad laboratorieinkubatorer idealiska för alla tillämpningar som kräver temperaturer på upp till +80°C, inklusive kritiska inkubationer vid +37°C. Finjusterad styrteknik säkerställer att viktiga temperaturöverskridanden elimineras helt och att värdefulla laster värms upp särskilt försiktigt.
För att garantera optimal luftcirkulation i inkubatorkammaren, även när den är fulladdad, finns båda modelltyperna SingleDISPLAY och TwinDISPLAY med justerbar luftfläkt. Även om de unika allround-ytvärmeegenskaperna är optimalt anpassade till både naturlig konvektion och forcerad luftcirkulation, kan fläkten ändå stängas av helt och hållet för känsliga prover och för prover som inte får utsättas för luftturbulens.
- Designen drar nytta av 65 års permanent utvecklingsarbete och massor av feedback från faktiska användarupplevelser
- Temperaturområde upp till +80°C
- Åtta modellstorlekar 30 l till 750 l
- Två modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
- Naturlig konvektion eller forcerad luftcirkulation N/F
- Dubbla dörrar (invändigt glas, utvändigt rostfritt stål) för fri sikt utan att temperaturen sjunker
- Aktivering av steriliseringsrutin via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Arbetskammare och hölje är nästan uteslutande tillverkade av högkvalitativt, korrosionsbeständigt och lättrengörligt rostfritt stål
- Exakt och homogen temperaturkontroll oberoende av kammarvolym och belastning
- Ett brett utbud av alternativ för programmering och dokumentation med hjälp av gränssnitt, integrerad datalogger och AtmoCONTROL-programvara
- Tre års garanti för apparater utom slitagedelar
- Temperaturvärdena för alla inkubatorer mäts enligt DIN 12880: 2007-05
- Varje inkubator är säkerhetstestad med CE-symbolen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Controllertyp | Multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller |
| Beskrivning | Inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 449 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Material | Rostfritt stål |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 80 °C |
| Typ | Standardinkubatorer |
| Visa | TFT-färg |
| Modell | IN450 |
| Visa mer |