Läs mer
Kautex™ LDPE-flaskor med bred mun, serie 303
Produktkod. 11910517
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Hals-ID (metrisk):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11910517
Brand: Kautex™ 2000770532
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad med en bred öppning för enkel fyllning och rengöring. Kautex™ Wide Mouth Bottles är idealiska för vätskor, pasta och granulat.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för flexibilitet och seghet
  • Naturlig genomskinlig färg, runda flaskor
  • Lätt att fylla och rengöra
  • Idealisk för dispensering, sändning av prover, lim, transport och förvaring
  • Inkluderar läckagesäker skruvförslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 300 mL
För användning med (applikation) Dispensering, sändning av prover, postning, transport, förvaring
Form Rund
Inkluderar Stängning
Material LDPE
Hals-ID (metrisk) 30.8 mm
Ersättningsförslutning Skruvförslutning LDPE
Kvantitet 1 st
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 128 mm
Produkttyp Flaska med bred hals
Förslutningstyp Skruvlock