Läs mer
Ansell Edmont™ Profil™ Plus 87-850 Series Yellow Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Specially treated to reduce the risk of allergy
- Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
- 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
- Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN420:2003A1:2009, EN374: 2003,EN388: 2003 |
| Beläggningsmaterial | Natural Rubber Latex |
| Färg | Yellow |
| Latexfri | Yes |
| Material | Rubber Latex |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.55 mm |
| För användning med (applikation) | General handling in wet conditions |
| Visa mer |