Läs mer
Fisherbrand™ Proppar av massiv naturgummi
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Topp:
8 mm
14 mm
20,3 mm
26,5 mm
28,5 mm
40,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 50
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 63.5 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 105 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 116,5 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Solid propp |