Läs mer
BRAND™ Naturgummiproppar
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Topp:
12 mm
14 mm
22 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Natural rubber construction
- Red color
- Supplied in packs of 25
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Kvantitet | 25/PK |
| Färg | Red |
| Diameter (metrisk) Botten | 47 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 55 mm |
| Material | Natural Rubber |