Läs mer
Fisherbrand™ Tvåhålsproppar av naturgummi
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Topp:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 5 mm |
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 15 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 18 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp (2 hål) |