Läs mer
Abeba™ Nature 4050 Skor
Produktkod. 15601358
Storlek:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15601358
Brand: Abeba™ 4050/41
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Läderklädd korkfotbädd är ESD-avledande.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smidigt läder, perforerat
  • Vitt
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Läderbelagd fotbädd i kork
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem ej vikbar, justerbar
  • Justerbart vristområde
  • Spänne
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Färg Vitt
Fotbäddsmaterial Kork
Material Läder
Storlek 41
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 4050