Läs mer
Abeba™ Nature 4086 Skor
Produktkod. 15631458
Storlek:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Produktkod. 15631458
Brand: Abeba™ 4086/35
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Läderklädd korkfotbädd är ESD-avledande.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velour
  • Blått
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Läderbelagd fotbädd i kork
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • 2 justerbara vristband
  • Spänne
  • Metallfri
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Färg Blått
Fotbäddsmaterial Kork
Material Velour
Storlek 35
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 4086