Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean A 8
Volym (metrisk):
1 kg
10 kg
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Neodisher A8 |
| Form | Pulver |
| pH | 12 till 12.4 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Färglös |
| Sammansättning | Dinatriummetasilikatpentahydrat; natriumhydroxid; troclosennatrium; Natriumkarbonat |
| Koncentration | 2 till 5 g/L |
| Behållartyp | Flaska |
| Beskrivning | 250 x 100 x 60 mm |
| För användning med (applikation) | Tar bort blod, serum, matrester, läkemedel, färger, fernissor, gelatin och andra organiska rester |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- neodisher LaboClean A 8
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium