Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher FA
Produktkod. p-8000883
Behållartyp:
Cannister
Kanister
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. 11898990
Brand: Dr.Weigert™ 410135
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Neodisher LaboClean FA - Alkaliskt rengöringsmedel, flytande koncentrat för automatiserad rengöring av kirurgiska termostabila och termolabila instrument och andra medicinska eller laboratorieredskap. Mångsidigt och koncentrerat tvättmedel.
  • Alkaliskt tvättmedel, flytande koncentrat
  • neodisher LaboClean FA används för rengöring vid diskdesinfektion
  • Fri från ytaktiva ämnen och aktivt klor
  • Utmärkt materialkompatibilitet
  • Rengör blod, protein, odlingsmedia och gelatin
  • Dosering mellan 2-4 ml/l
Specifikationer
Produkttyp Neodisher FA
Form Vätska
pH 11,6 till 11,8
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Dinatriummetasilikat, kaliumsilikat, kaliumhydroxid
Koncentration 1 till 4 ml/L
Behållartyp Cannister
Densitet 1,5 g/cm 3 (20 °C)
Beskrivning 250 x 190 x 140 mm
Filtrerade Filtrerade
Volym (metrisk) 5 L