Läs mer
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Volym (metrisk):
1 l
10 l
20 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Varje
Beskrivning
- Baserad på citronsyra
- neodisher Z används för att neutralisera alkaliska rester vid diskdesinfektion
- Utan fosfater, fosforsyra, kväveföreningar och ytaktiva ämnen
- Dosering mellan 2-4 mL/L
- Skonsam mot material
- Laboratorieglas i medicinska, industriella och vattenlaboratorier
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Neodisher Z |
| Form | Vätska |
| pH | 3 till 2,6 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Sammansättning | Citronsyra, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on |
| Koncentration | 1 till 5 ml/L |
| Densitet | 1,2 g/cm 3 (20 °C) |
| Beskrivning | 250 x 100 x 60 mm |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- neodisher Z
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: citric acid, anhydrous