Läs mer
Neodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7048691
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11326318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011252.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19423-78-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-78-0
MDL-nummer MFCD00011132
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 124°C
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,6450
Formel vikt 250.60 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.