Läs mer
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99% (REO)
Produktkod. 11353768
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11353768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040252.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
keramiska kondensatorer, färgglas, kolbåge-ljuselektroder, färg-TV-rör, dehydreringskatalysator.Neodym(III)oxid är en oorganisk förening som innehåller inre övergångsmetall neodym från lantanidserien i +3 oxidationstillstånd och oxid i förhållandet 2:3. Den antar en hexagonal kristallstruktur. Det är också känt som neodymoxid, neodymtrioxid, neodym(3+)oxid, neodymseskvioxid och dineodymtrioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Keramiska kondensatorer, färgglas, kolbåge-ljuselektroder, färg-TV-rör, dehydreringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-97-9
Molekylformel Nd2O3
Molekylvikt (g/mol) 336.48
MDL-nummer MFCD00011134
InChI-nyckel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dineodymium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium(III) oxide
Smältpunkt 2272°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,6450
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in acids.
Formel vikt 336.48
Procent renhet 99%
Kvalitet Reacton
Densitet 7.24 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.