Läs mer
Neomycin Sulfate (White Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10447773
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10447773
Brand: Fisher BioReagents BP26695
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Neomycin Sulfate is an antibiotic and is used in tissue culture studies. It can act as an inhibitor of protein biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-10-3
Molekylformel C23H48N6O17S
Molekylvikt (g/mol) 712.72
MDL-nummer MFCD29905465
InChI-nyckel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Synonym Neobiotic
PubChem CID 124080932
LEDER OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neomycin Sulfate
Typ Neomycin Sulfate
Fysisk form Solid
pH 6.8
Förlust vid torkning < 8%
Förpackning Amber Glass
Potens > 650μg/mg
Färg White
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall > 98.5 %
Merck Index 15, 6539
IUPAC-namn 5-amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxane-3,4-diol; sulfuric acid
Formel vikt 614.65
Procent renhet >98.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Neomycin Sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .