Läs mer
Ansell™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
Idealisk för användning under kalla förhållanden - neopren behåller sin suveräna elasticitet även vid låga temperaturer. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handskar skyddar mot ett brett utbud av syror, frätande ämnen, alkoholer och många lösningsmedel.
- Mjuk, skön och absorberande
- Erbjuder överlägsen flexibilitet
- Innehåller naturgummi
- Mycket mindre tröttande för händerna än andra kraftiga handskar
- Flockfodrad i ren bomull
- Tillämpningar inkluderar jordbruk, kemisk industri, olje- och bensinraffinering, rengöring och underhåll
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Manschettmaterial | Neopren |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Svart |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | No |
| Material | Neopren (manschett), Bomullsflockning (liner), Gummilatex (baksida) |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (engelska) | 0.7 mil |
| Visa mer |