Läs mer
Ansell™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handskar
Produktkod. p-8005317 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11787583
Brand: Ansell™ 29500100BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning under kalla förhållanden - neopren behåller sin suveräna elasticitet även vid låga temperaturer. Ansell Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handskar skyddar mot ett brett utbud av syror, frätande ämnen, alkoholer och många lösningsmedel.
Idealisk för användning under kalla förhållanden - neopren behåller sin suveräna elasticitet även vid låga temperaturer. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handskar skyddar mot ett brett utbud av syror, frätande ämnen, alkoholer och många lösningsmedel.
  • Mjuk, skön och absorberande
  • Erbjuder överlägsen flexibilitet
  • Innehåller naturgummi
  • Mycket mindre tröttande för händerna än andra kraftiga handskar
  • Flockfodrad i ren bomull
  • Tillämpningar inkluderar jordbruk, kemisk industri, olje- och bensinraffinering, rengöring och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Gummi latex
Manschettmaterial Neopren
Användningsområden Industrial
Färg Svart
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri No
Material Neopren (manschett), Bomullsflockning (liner), Gummilatex (baksida)
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Tjocklek (metrisk) 0.75 mm
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Rak
Liner material Bomullsflockning
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Syror, kaustik, alkoholer och många lösningsmedel
Serie 29-500