Läs mer
Gibco™ Neurobasal™ Medium
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Möjliggör både lång- och korttidsupprätthållande av homogena populationer av neuronala celler utan behov av ett astrocytematarlager
- Kompletteras med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement och antingen ett serumfritt tillskott (som t.ex B-27™ Supplement eller N-2 Supplement), eller med serum
- Testad för pH, osmolalitet, endotoxin och frånvaro av bakteriell och svampkontamination
Beställningsinfo
Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Neurala celler |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Neurobasal Medium |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Produktlinje | Neurobasal |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Omgivning |
| Testad för | Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Osmolalitet, pH |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Visa mer |