Läs mer
Hamilton™ Neuros™ 700-serien Microliter Sprutor med avtagbar nål
Nålpunktsnummer:
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nålens styvhet förbättrar insättningsvägens noggrannhet
- Minimal vävnadsskada minskar variationen i injektionen
- Minskad provförlust sparar pengar och material
- Fina nål skapar mindre injektionsställen
- Kompatibilitet med de flesta infusionspumpar och stereotaxiska hållare innebär en enkel integration i befintliga processer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Nålmätare | 33 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,014 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,004 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.108 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,008 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,260 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.343 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.6 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.210 mm |
| Visa mer |