Läs mer
Contec™ NeutraKlean™ Tvättmedel med renat vatten, icke-sterilt
Produktkod. 15932080 Handla allt Contec Produkter
Behållartyp:
Förseglad flaska
Trigger sprayflaska
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
Produktkod. 15932080
Brand: Contec™ FBT103NK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contec™ NeutraKlean är ett skonsamt och lågskummande rengöringsmedel designat för rengöring av life science renrum. Idealisk för rengöring på låg nivå som krävs efter underhåll och för att avlägsna rester av desinfektionsmedel och allmän smuts.
Med ett pH mellan 6,5 och 8,0, Contec NeutraKlean är idealisk för att utföra den låga rengöringen som krävs efter underhåll, och för att ta bort rester av desinfektionsmedel och allmän smuts. Användningen av ett ytaktivt medel/rengöringsmedel hjälper till att bryta bindningen av partiklar och smuts till en yta och gör att de lättare kan avlägsnas.
Produkten är 0,2μ m filtreras och fylls under grad A luftflöde och förpackas i ett grad C renrum. Produkten är klar att använda och finns antingen som en 1 L triggerspray eller förseglad flaska och en 5 L behållare med lock för större ytor. 1 L triggersprayen är försedd med ett ''påse i flaska''-skyddssystem som förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning.
Den filtrerade produkten tillhandahålls i dubbla påsar för att underlätta överföringen av produkten till ett farmaceutiskt renrum. De linjära rivpåsarna är lätta att öppna även när man bär handskar.
Drag& Fördelar
  • Neutralt pH gör den lämplig för användning i alla områden i renrum, eftersom den är skonsam mot ytor.
  • Filtrerat till 0,2 mikron under Grad A luftflöde i ett Grade C renrum säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Lågskummande rengöringsmedel är idealisk för användning på golv, väggar och bänkar
  • Låg nivå av ytaktivt medel ger låga rester som lätt kan avlägsnas
  • Triggerspray kan ställas in på jet eller spray och ger bra yttäckning
  • Avtryckarspray och påse i flaskskyddat system förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning
  • Flaskorna kan tömmas helt vilket eliminerar slöseri så du behöver inte kassera oanvänd produkt under hållbarhetstiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp NeutraKlean Rengöringsmedel
Form Flytande spray
pH 6 till 8
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Vätska
Behållartyp Trigger sprayflaska
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Kvantitet 6 x 1 l
Volym (metrisk) 1 L