Läs mer
Eppendorf™ Vetenskapliga provrörsställ
Storlek:
Liten
Intermediär
Diameter (metrisk):
12 till 15 mm
15 till 18 mm
18 till 21 mm
22 till 26 mm
26 till 30 mm
8 till 11 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Insatser som hjälper till att hålla kvar rören och förhindrar dem från att snurra i stativet
- Fingertäta knoppar för att snabbt justera vinkeln, eller frigöra ställningen från bottenplattan, för enkel transport till bänken
- Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 12 till 15 mm |
| För användning med (utrustning) | Innova 43/43R Inkubator shaker |
| Inkluderar | Två justerbara stänger och halkfri gummimatta |
| Storlek | Intermediär |