Läs mer
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Produktkod. 12664557 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 12664557
Brand: Cytiva 17371202
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ni Sepharose excel-affinitetsmedia för infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
Ni Sepharose excel möjliggör direktladdning av prover utan att behöva utföra omfattande och tidskrävande förbehandlingsprocedurer.
  • Ladda eukaryota cellkulturprover som innehåller utsöndrade histidinmärkta proteiner direkt med bibehållen bindningskapacitet.
  • Öka målproteinutbytet och minska nedbrytningen genom minskad och förenklad provhantering.
  • Välj mellan flera format för screening och preparativ rening av histidinmärkta proteiner.
  • Ni Sepharose excel är ett IMAC-medium förladdat med nickeljoner mycket starkt bundna till en kelatbildande ligand, vilket tillåter laddning av prover som vanligtvis orsakar strippning av metalljoner.
  • Ni Sepharose excel är främst designat för infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i cellkultursupernatanter från eukaryota celler som insektsceller eller CHO celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Buffert 0,01 M HCl och 0,01 M NaOH (en vecka), 10 mM EDTA, 5 mM DTT, 1 M NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-merkapto-etanol och 6 M Guanidin-HCl (24 timmar), 500 mM Imidazol och ED3000M, 100 mM imidazol och ED300M, 2-propanol
Produkttyp Ni Sepharose excel kromatografisk media
Kvantitet 100 mL
Flödeshastighet 150 till 600 cm/h.
pH-intervall 2 till 12
Partikelstorlek 90 μm
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
För användning med (applikation) Infångning och rening av His-taggade proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC)
Matris Ni-Sepharose
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ni sepharose excel
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nickel, ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt