Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Disklock
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- 99,6% nickelrenhet
- Sprickfri
- Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
- Lågt gasinnehåll
- Lågt ångtryck
- Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nickel |
| Typ | Disklock |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.