Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratoriediskar
Produktkod. p-8013886 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 12777356
missing translation for 'mfr': Nickel Electro™ 503
Only null left
Add to basket
Add to basket
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes är gjorda för att motstå korrosiva miljöer, vilket gör det användbart för att bibehålla produktens renhet.
  • 99,6% nickelrenhet
  • Sprickfri
  • Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Lågt gasinnehåll
  • Lågt ångtryck
  • Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Specifications
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Material Nickel
Form Rund
Typ Förångande skål
Invändig finish Ljus
Höjd (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 60 mm