Läs mer
R&L Enterprises™ Hoffman klipp
Produktkod. p-8014000 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med:
För användning med 30 mm rör
För användning med 40 mm OD-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12823183
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för att täta flexibla slangar i laboratoriet. R&L Enterprises™ Hoffman Clips är gjorda av nickelpläterad mässing för att förhindra korrosion.
  • Antingen sido- eller bottenöppning
  • Tillgänglig för en rad rörtjocklekar
  • Gängad stång med tumskruv
Specifikationer
Material Nickelpläterad
För användning med För användning med 30 mm rör
Förpackningsmängd 10-pack
Produkttyp Klämma