Läs mer
Niobium nitride
Produktkod. p-7048936
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11336518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012146.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24621-21-4 | NNb | 106.913 g/mol
Niobiumnitrid används som supraledare. Används i absorberande antireflexbeläggningar. Det brukade tillverka bågsvetsstavar och i stål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24621-21-4
Molekylformel NNb
Molekylvikt (g/mol) 106.913
MDL-nummer MFCD00016239
InChI-nyckel CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g
PubChem CID 90560
IUPAC-namn azanylidyneniobium
LEDER N#[Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium nitride
Smältpunkt 2573°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 106.92
Odör Odorless
Densitet 8.40 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.