Läs mer
Niob(V)klorid, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11360338
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11360338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043729.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Niob(V)klorid är prekursorn vid framställningen av rent niob och ferroniob. Den används som en Lewis syrakatalysator i organisk syntes för att aktivera alkener i karbonylenreaktionen och Diels-Alder-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-12-7
Molekylformel Cl5Nb
Molekylvikt (g/mol) 270.156
MDL-nummer MFCD00011127
InChI-nyckel YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC-namn pentaklorniob
LEDER Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 248.2°C
Kemiskt namn eller material Niobium (V) chloride
Smältpunkt 208.3°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,6557
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formel vikt 270.2
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Acidic
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.74 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.