Läs mer
Salpetersyra 68-70% d=1,42, Certifierad AR , för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Beskrivning
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, sur nitrique, azotisk syra, vätenitrat, salpetersaeure, rfna, nitrylhydroxid, nitrösa rök, nital, acidum nitricum, aqua fortis, 2,5L, 122 grader.C, CHEBI:481, Färglös, Gul GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, salpetersyra, -42 grader C, 11349, 63.012
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Gult |
| Smältpunkt | -42°C |
| Kokpunkt | 122°C |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitric acid SG 1.42 (70%)
- Fara
- Oxiderande vätskor Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Nitric acid