Läs mer
Salpetersyrakoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M HNO3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693650 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 st
6 x 1 Ea.
Förpackning:
Ampoule
Ampull
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15693650
Brand: Honeywell-Fluka 320426X1EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För 1L standardlösning, 0,1 M HNO3 (0,1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn nitric acid
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric acid concentrate
Namnnotering For 1L standard solution, 0.1 M HNO3 (0.1N)
Kokpunkt 100°C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Densitet 1.065 g/cm3
Förpackning Ampoule
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Linjär formel HNO3
Fysisk form Concentrate
UN-nummer UN2031
Formel vikt 63.01