Läs mer
Invitrogen™ Kväveoxidanalyssats
Produktkod. 10752345
Kvantitet:
2 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10752345
Brand: Invitrogen™ EMSNO
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mät kväveoxidens (NO) sammansättning och totalt som separata värden för nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-) nivåer i serum, plasma, urin, saliv och andra biologiska vätskor.
Analysera kväveoxid (NO) sammansättning och totalt som separata värden av nitrat (NO 3- ) och nitrit (NO 2- ) nivåer i urin, saliv, plasma, serum och andra biologiska vätskor med våra Thermo Scientific Kväveoxidanalyssats.
Ytterligare information och onlinebeställning
Kväveoxidanalyssats är för kvantitativ bestämning av nitrit (NO 2- ) och nitrat (NO 3- ) i biologiska vätskor. Satsen använder enzymet nitratreduktas för att omvandla nitrat till nitrit. Nitrit detekteras sedan som en färgad azofärgprodukt från Griess-reaktionen som absorberar synligt ljus vid 540 nm. Interaktionen av kväveoxid (NO) i ett system mäts genom bestämning av både nitrat- och nitritkoncentrationer i provet. De relativa nivåerna av nitrit och nitrat kan variera avsevärt, därför kräver den mest exakta bestämningen av total NO-produktion mätning av både nitrat och nitrit.
  • Mål: Kväveoxid (NO) och relativa halter av nitrit (NO 2- ) och nitrat (NO 3- )
  • Format: Kolorimetrisk färg (azofärg) för klara 96-brunnars plattor
  • Mätning: Absorbans vid 540nm (± 20nm)
  • Analysområde: 0 till 100 μM
  • Känslighet: 0,222 μM nitrit; 0,625 μM nitrat
  • Precision: Beroende på flera faktorer (i allmänhet, intra- och inter-analys CV ≤ 5 %)
  • Provtyper: Urin, saliv, plasma, serum och andra biologiska vätskor
  • Total analystid: 15 minuter (nitritanalys); 45 minuter (nitratanalys)
  • Provstorlek: 50 μL
Innehåller:
Komplett kit innehåller Griess-reagenser, nitrit- och nitratstandarder, nitratreduktas, NADH och spädningsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 x 96 tester
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitric Oxide Assay Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrogen chloride