Läs mer
Honeywell Safety Products™ Nitrilhandskar
Storlek:
7
8
9
Färg:
Green
Klart
Modell:
948
953
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nitrilsammansättning för mekanisk och kemisk beständighet mot ett stort antal produkter inklusive oljor, fetter, kolväten, rengöringsmedel och många lösningsmedel.
- Undvik kontakt med lösningsmedel som innehåller ketoner.
- Lämplig för matlagning som inkluderar feta produkter, tillverkning av färger, fernissor.
- Flockad bomull inuti för komfort och enkel på- och avtagning.
- Upphöjd mönsterfinish för bra grepp i feta och fuktiga miljöer.
- Stor spänst och fingerfärdighet.
- Säkerhetshandske i kategori III.
- Manschetten hjälper till att skydda en stor del av underarmen.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-KATEGORI III Oåterkalleliga risker, EN 420-2003 EEC Grundläggande standarder, EN 388-2003 Mekaniska risker, EN 374-2003 Kemisk risk, EG-kategori PPE 3, EG-certifikatnummer 0075/797/162/002/27, Nummer Attestation, EC 0075/797/162/02/07/0042 |
| Klassificering | Skicklighet: 5 |
| Färg | Klart |
| Betyg för skärmotstånd | 1 |
| Material | Nitril, Bomull |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| För användning med (applikation) | Jordbruk, fordon, flyg, byggnad, konstruktion, catering, kemi, livsmedel, industriell rengöring, järn, stål, underhåll, offshore, petrokemi, tryckeri, service, skeppsbyggnad, transport, allmännyttiga och vattenrening industrier. |
| Liner material | Bomull flock |
| Visa mer |